Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: vapor de agua
Código de producto. 10296602
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,05 a 1
De 1 a 40
De 20 a 40 mg/l
De 3 a 60
De 5 a 200
Desde 20 hasta 1500
Tipo de tubo:
Vapor de agua 0,1
Vapor de agua 0,1/a
Vapor de agua 1/b
Vapor de agua 20/a-p
Vapor de agua 3/a
Vapor de agua 5/a-p
Tiempo de respuesta:
1,5 min
2 min
20/40 s
25 min
De 10 a 5 min
No aplicable
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 3
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de medición Tipo de tubo Tiempo de respuesta Tamaño de la unidad
10296602 Desde 20 hasta 1500 Vapor de agua 20/a-p De 10 a 5 min cada uno
10318562 De 5 a 200 Vapor de agua 5/a-p 25 min paquete de 10
15242770 De 3 a 60 Vapor de agua 3/a No aplicable paquete de 3
10443922 De 0,05 a 1 Vapor de agua 0,1/a 1,5 min paquete de 10
10729314 De 20 a 40 mg/l Vapor de agua 1/b 20/40 s paquete de 10
10062541 De 1 a 40 Vapor de agua 0,1 2 min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10296602 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 8103061
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tubos del detector
Los tubos del detector de vidrio se han llenado con un material portador de reactivos inerte (gel de sílice, óxido de aluminio o silicato de aluminio) impregnado con un reactivo indicador. El reactivo produce una indicación colorimétrica en presencia de un gas, vapor o aerosol concreto. Las concentraciones se pueden leer directamente a partir del cambio de color en la escala impresa del tubo. Los tubos están sellados herméticamente. La mayoría tiene dos años de vida útil (si se almacenan a temperatura ambiente). Disponibles en paquetes de diez.
Nota: Algunas pruebas requieren un pretubo o tubo de comparación además del tubo del detector. Estos tubos se incluyen en caja de 10, lo que reduce el número de tubos del detector. El número real de tubos del detector se indican en los gráficos de pedidos.
Información de órdenes
Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame al servicio de atención al cliente de Fisher Scientific™ para obtener más información.
Especificaciones
Componentes medidos vapor de agua
Para utilizar con (equipo) Aerotest System
Rango de humedad No aplicable
Intervalo de medición Desde 20 hasta 1500
Cantidad 10
Tiempo de respuesta De 10 a 5 min
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C
Tipo de tubo Vapor de agua 20/a-p