Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: fosgeno
Código de producto. 13197276
Change view
Click to view available options
Componentes medidos:
Fosgeno 0,02/a
Fosgeno 0,25/b
Intervalo de medición:
De 0,02 a 1 ppm
De 0,25 a 5 ppm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes medidos Intervalo de medición unitSize
13197276 Fosgeno 0,25/b De 0,25 a 5 ppm paquete de 10
11368291 Fosgeno 0,02/a De 0,02 a 1 ppm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13197276 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor CH28301
  1. Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llamar Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
  2. Certificado por el Safety Equipment Institute (SEI).
Especificaciones
Componentes medidos Fosgeno 0,25/b
Rango de humedad De 3 a 15 mg/l
Intervalo de medición De 0,25 a 5 ppm
N.º de carreras 5
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 1 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 41° a 95 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 5° a 35 °C