Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: hidrocarburos de petróleo
Código de producto. 10504601
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 100 a 2500 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
10504601 De 100 a 2500 ppm paquete de 10
1 options
Código de producto. 10504601 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6730201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.64€
    150.84€ / paquete de 10
    Ahorro 39.80€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
  1. Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llamar Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
  2. Certificado por el Safety Equipment Institute (SEI).
Especificaciones
Componentes medidos Hidrocarburos de petróleo 100/a (acetileno)
Rango de humedad Menos de 30 mg/l
Intervalo de medición De 100 a 2500 ppm
N.º de carreras 2
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 30 s
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C