Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: ozono
Código de producto. 10355142
Change view
Click to view available options
Componentes medidos:
Ozono 0,05/b
Ozono 10/a
Intervalo de medición:
0,05 a 0,7 ppm
De 20 a 300 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes medidos Intervalo de medición unitSize
10355142 Ozono 10/a De 20 a 300 ppm paquete de 10
10120921 Ozono 0,05/b 0,05 a 0,7 ppm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10355142 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor CH21001
Para realizar mediciones puntuales para varios gases y vapores
  • Vial de vidrio
  • Muestra calibrada de 100 ml de aire extraído a través de un tubo con Drager Accuro™ bomba de fuelle
  1. Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llamar Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
  2. Certificado por el Safety Equipment Institute (SEI).
Especificaciones
Componentes medidos Ozono 10/a
Rango de humedad De 2 a 30 mg/l
Intervalo de medición De 20 a 300 ppm
N.º de carreras 1
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 20 s
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C