Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: oxígeno
Código de producto. 10475382
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
Del 5 al 23 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición unitSize
10475382 Del 5 al 23 % cada uno
1 options
Código de producto. 10475382 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 8103261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00€
    310.74€ / paquete de 1
    Ahorro 57.26€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  1. Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llamar Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
  2. Certificado por el Safety Equipment Institute (SEI).
Especificaciones
Componentes medidos Oxígeno
Rango de humedad De 0 a 40 mg/l
Intervalo de medición Del 5 al 23 %
N.º de carreras 1
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 1 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 41° a 122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 5° a 50 °C