Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: Niebla de aceite
Código de producto. 10495192
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Aceite 10/a-P
Vapor de aceite 1/a
Intervalo de medición:
0,1 - 1 mg/m3
de 1 a 10 mg/m3
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes medidos Intervalo de medición Tamaño de la unidad
10495192 Aceite 10/a-P 0,1 - 1 mg/m3 paquete de 10
10245492 Vapor de aceite 1/a de 1 a 10 mg/m3 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10495192 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6728371
 Artículo restringido
En stock
Tubos de detección de gases para vapor de aceite.
6733031:
  • Indica solo aerosoles de aceite mineral y sintético (vapor)
  • Rango de medición estándar: 1 a 10 mg/m3
  • Número de trazos n: 100
  • Tiempo de medición: aprox. 25 min.
  • Cambio de color: blanco a marrón
6728371:
  • Indica la concentración total de aerosoles de aceite sintético y mineral (vapor) y vapores de aceite
  • Rango de medición estándar: 0,1 a 1 mg/m3
  • Cambio de color: de blanco a beige o amarillo.
Información de órdenes
Nota:Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección.Llame al servicio de atención al cliente de Fisher para obtener más información.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado por el instituto de equipo de seguridad (SEI)
Componentes medidos Aceite 10/a-P
Intervalo de medición 0,1 - 1 mg/m3
Cantidad 10
Intervalo de temperatura (imperial) De 50° a 86 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 30 °C