Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: gases de nitrógeno
Código de producto. 10358612
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Gases nitrosos 100/c
Gases nitrosos 2/a
Gases nitrosos 20/a
Intervalo de medición:
De 100 a 5000 ppm
De 2 a 100 ppm
De 20 a 500 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes medidos Intervalo de medición Tamaño de la unidad
10358612 Gases nitrosos 2/a De 2 a 100 ppm paquete de 10
12364569 Gases nitrosos 20/a De 20 a 500 ppm paquete de 10
12896663 Gases nitrosos 100/c De 100 a 5000 ppm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10358612 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor CH31001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.57€
    150.96€ / paquete de 10
    Ahorro 53.61€
    26% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Para realizar mediciones puntuales para varios gases y vapores
  • Vial de vidrio
  • Muestra calibrada de 100 ml de aire extraído a través de un tubo con Drager Accuro™ bomba de fuelle
  1. Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llamar Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
  2. Certificado por el Safety Equipment Institute (SEI).
Especificaciones
Componentes medidos Gases nitrosos 2/a
Rango de humedad 30 mg/l
Intervalo de medición De 2 a 100 ppm
N.º de carreras 5/10
Cantidad 10
Tiempo de respuesta De 1 a 2 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 50° a 86 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 30 °C