Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: dióxido de nitrógeno
Código de producto. 10030988
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 2 a 100 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
10030988 De 2 a 100 ppm paquete de 10
1 options
Código de producto. 10030988 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6719101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.14€
    146.05€ / paquete de 10
    Ahorro 20.09€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
  1. Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llamar Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
  2. Certificado por el Safety Equipment Institute (SEI).
Especificaciones
Componentes medidos Dióxido de nitrógeno 2/c
Para utilizar con (equipo) Accuro Drager Gas Detector Pump
Tipo Gas Detection Tube
Rango de humedad 30 mg/l
Intervalo de medición De 2 a 100 ppm
N.º de carreras 5/10
Cantidad 10
Tiempo de respuesta De 1 a 2 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 50° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 10° a 40 °C