Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: ácido nítrico
Description
- Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llamar Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
- Certificado por el Safety Equipment Institute (SEI).
Specifications
Specifications
| Componentes medidos | Ácido nítrico 1/a |
| Rango de humedad | De 3 a 15 mg/l |
| Intervalo de medición | De 1 a 50 ppm |
| N.º de carreras | 10/20 |
| Cantidad | 10 |
| Tiempo de respuesta | De 2 a 4 min |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 41° a 104 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5° a 40 °C |