Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: N-octano
Código de producto. 10049230
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 10 a 300 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
10049230 De 10 a 300 ppm paquete de 10
1 options
Código de producto. 10049230 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 8101691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.34€
    221.09€ / paquete de 10
    Ahorro 30.25€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
  1. Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llamar Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
  2. Certificado por el Safety Equipment Institute (SEI).
Especificaciones
Componentes medidos Hidrocarburos de petróleo 10/a
Para utilizar con (equipo) Accuro Drager Gas Detector Pump
Tipo Gas Detection Tube
Intervalo de medición De 10 a 300 ppm
N.º de carreras 8
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 1,5 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 41° a 77 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 5° a 25 °C