Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: monoestireno
Descripción
- Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llamar Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
- Certificado por el Safety Equipment Institute (SEI).
Especificaciones
Especificaciones
| Componentes medidos | Monoestireno 50/a |
| Rango de humedad | Menos de 15 mg/l |
| Intervalo de medición | De 50 a 400 ppm |
| N.º de carreras | De 2 a 11 |
| Cantidad | 10 |
| Tiempo de respuesta | 2 min |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 50° a 104 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 10° a 40 °C |