Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: bromuro de metilo
Descripción
- Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-7726733 para obtener más información.
- Certificado por el instituto de equipos de seguridad (SEI).
Especificaciones
Especificaciones
| Componentes medidos | Bromuro de metilo 0,5/a |
| Intervalo de medición | De 0,5 a 30 ppm |
| N.º de carreras | 10 |
| Cantidad | 10 |
| Tiempo de respuesta | De 2 a 5 min |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 50° a 77 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 10 °C a 25 °C |