Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: mercaptano
Código de producto. 10343400
Change view
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 20 a 100 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de medición unitSize
10343400 De 20 a 100 ppm paquete de 10
1 options
Código de producto. 10343400 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 8101871
  1. Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llamar Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
  2. Certificado por el Safety Equipment Institute (SEI).
Especificaciones
Componentes medidos Mercaptano 20/a (etanotiol)
Rango de humedad De 3 a 30 mg/l
Intervalo de medición De 20 a 100 ppm
N.º de carreras 10
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 2,5 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C