Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: sulfuro de hidrógeno
Código de producto. 10558741
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Sulfuro de hidrógeno 0,5/a
Sulfuro de hidrógeno 1/d
Sulfuro de hidrógeno 100/a
Sulfuro de hidrógeno 5/b
Intervalo de medición:
0,5 a 15 ppm / 5 a 150 ppm
De 1 a 200 ppm
De 100 a 2000 ppm
De 5 a 60 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes medidos Intervalo de medición Tamaño de la unidad
10558741 Sulfuro de hidrógeno 1/d De 1 a 200 ppm paquete de 10
10142032 Sulfuro de hidrógeno 0,5/a 0,5 a 15 ppm / 5 a 150 ppm paquete de 10
10378421 Sulfuro de hidrógeno 5/b De 5 a 60 ppm paquete de 10
10276821 Sulfuro de hidrógeno 100/a De 100 a 2000 ppm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10558741 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 8101831
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00€
    157.41€ / paquete de 10
    Ahorro 41.59€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Especificaciones
Componentes medidos Sulfuro de hidrógeno 1/d
Rango de humedad 40 mg/l
Intervalo de medición De 1 a 200 ppm
N.º de carreras 1/10
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 6 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 35,6° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 2° a 40 °C