Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: sulfuro de hidrógeno
Descripción
Dräger short-term detector tubes for spot gas measurements.
- Target Gas: Hydrogen Sulfide (H2S)
- Measurement Range: 100 to 2000 ppm
- Number of Strokes (n): 1
- Measurement Duration: ca. 30 sec.
- Color Change: White to brown
- Standard Deviation: 5% to 10%
- Operating Temperature: 0°C to 40°C
- Operating Humidity: 3 to 40 mg H2O/L
- Reaction Principle: H2S + Pb2+ → PbS + 2H+
- Cross Sensitivity: 2000 ppm Sulfur dioxide and 100 ppm Nitrogen dioxide do not interfere.
- Compatibility: For use with Dräger Accuro™ bellows pump, Accuro 2000, or Quantimeter 1000.
Especificaciones
Especificaciones
| Componentes medidos | Sulfuro de hidrógeno 100/a |
| Para utilizar con (equipo) | Accuro Drager Gas Detector Pump |
| Tipo | Gas Detection Tube |
| Rango de humedad | De 3 a 40 mg/l |
| Intervalo de medición | De 100 a 2000 ppm |
| N.º de carreras | 1 |
| Cantidad | 10 |
| Tiempo de respuesta | 30 s |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 32 °F a 104 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 40 °C |