Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: sulfuro de hidrógeno
Especificaciones
Especificaciones
| Componentes medidos | Sulfuro de hidrógeno 0,5/a |
| Rango de humedad | De 3 a 30 mg/l |
| Intervalo de medición | 0,5 a 15 ppm/5 a 150 ppm |
| N.º de carreras | 10 |
| Cantidad | 10 |
| Tiempo de respuesta | 6 min |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 32 °F a 104 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 40 °C |