Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: hidracina
Descripción
- Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llamar Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
- Certificado por el Safety Equipment Institute (SEI).
Especificaciones
Especificaciones
| Componentes medidos | Hidracina 0,01/a |
| Intervalo de medición | De 0,01 a 6 ppm |
| N.º de carreras | 5 |
| Cantidad | 10 |
| Tiempo de respuesta | De 20 a 30/1 min |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 32° a 86 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 30 °C |