Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: tubos de mercurio
Código de producto. 12886663
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,05 a 2 mg/m3
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
12886663 De 0,05 a 2 mg/m3 paquete de 10
1 options
Código de producto. 12886663 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor CH23101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.03€
    156.31€ / paquete de 10
    Ahorro 40.72€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
  1. Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llamar Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
  2. Certificado por el Safety Equipment Institute (SEI).
Especificaciones
Componentes medidos Mercurio 0,1/b
Para utilizar con (equipo) Accuro Drager Gas Detector Pump
Tipo Gas Detection Tube
Rango de humedad Menos de 20 mg/l
Intervalo de medición De 0,05 a 2 mg/m3
N.º de carreras De 40 a 1
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 10 min
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C