Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: tubos de mercaptano
Código de producto. 10333400
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,5 a 5 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de medición unitSize
10333400 De 0,5 a 5 ppm paquete de 10
1 options
Código de producto. 10333400 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6728981
  1. Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llamar Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
  2. Certificado por el Safety Equipment Institute (SEI).
Especificaciones
Componentes medidos Mercaptano 0,5/a
Rango de humedad De 3 a 15 mg/l
Intervalo de medición De 0,5 a 5 ppm
N.º de carreras 20
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 5 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 50° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 10° a 40 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • X10 Tube Mercaptan 0.5a range 0.5-5ppm 0.5 to 5 ppm0.5 to 5 ppm+/- 10 to 15% (pack of 10)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: mercaptan