Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: tubos de hidrógeno
Código de producto. 10530663
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Fluoruro de hidrógeno 1,5/b (gas o vapor)
Peróxido de hidrógeno 0,1/a (gas o vapor)
Intervalo de medición:
15 ppm
De 0,1 a 3 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes medidos Intervalo de medición Tamaño de la unidad
10530663 Peróxido de hidrógeno 0,1/a (gas o vapor) De 0,1 a 3 ppm paquete de 10
10325192 Fluoruro de hidrógeno 1,5/b (gas o vapor) 15 ppm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10530663 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 8101041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.74€
    242.06€ / paquete de 10
    Ahorro 97.68€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
For making spot measurments for various gases and vapors
  • Vial de vidrio
  • Muestra calibrada de 100 ml de aire extraído a través de un tubo con Drager Accuro™ bomba de fuelle
Información de órdenes
Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
Especificaciones
Componentes medidos Peróxido de hidrógeno 0,1/a (gas o vapor)
Para utilizar con (equipo) Accuro Drager Gas Detector Pump
Tipo Gas Detection Tube
Intervalo de medición De 0,1 a 3 ppm
Cantidad 10/Caja