Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: tubos de hidrógeno
Código de producto. 10325192
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Fluoruro de hidrógeno 1,5/b (gas o vapor)
Peróxido de hidrógeno 0,1/a (gas o vapor)
Intervalo de medición:
15 ppm
De 0,1 a 3 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes medidos Intervalo de medición unitSize
10325192 Fluoruro de hidrógeno 1,5/b (gas o vapor) 15 ppm paquete de 10
10530663 Peróxido de hidrógeno 0,1/a (gas o vapor) De 0,1 a 3 ppm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10325192 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor CH30301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    158.35€ / paquete de 10
    Ahorro 29.65€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para realizar mediciones puntuales para varios gases y vapores
  • Vial de vidrio
  • Muestra calibrada de 100 ml de aire extraído a través de un tubo con Drager Accuro™ bomba de fuelle
Información de órdenes
Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
Especificaciones
Componentes medidos Fluoruro de hidrógeno 1,5/b (gas o vapor)
Intervalo de medición 15 ppm
Cantidad 10/Caja
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen Fluoride 1.5/b
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.