Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: tubos de ácido clorhídrico
Código de producto. 10296771
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Ácido clorhídrico 1/a
Ácido clorhídrico 50/a
Ácido hidroclórico, Ácido nítrico 1/a
Intervalo de medición:
De 1 a 10 ppm
De 50 a 5000 ppm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes medidos Intervalo de medición unitSize
10296771 Ácido clorhídrico 1/a De 1 a 10 ppm paquete de 10
10788914 Ácido clorhídrico 50/a De 50 a 5000 ppm paquete de 10
10252581 Ácido hidroclórico, Ácido nítrico 1/a De 1 a 10 ppm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10296771 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor CH29501
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para realizar mediciones puntuales para varios gases y vapores
  • Vial de vidrio
  • Muestra calibrada de 100 ml de aire extraído a través de un tubo con Drager Accuro™ bomba de fuelle
  1. Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llamar Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
  2. Certificado por el Safety Equipment Institute (SEI).
Especificaciones
Componentes medidos Ácido clorhídrico 1/a
Intervalo de medición De 1 a 10 ppm