Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: tubos de hidracina
Descripción
- Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llamar Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
- Certificado por el Safety Equipment Institute (SEI).
Especificaciones
Especificaciones
| Componentes medidos | Hidracina 0,25/a |
| Rango de humedad | Menos de 20 mg/l |
| Intervalo de medición | De 0,1 a 10 ppm |
| N.º de carreras | 10/20 |
| Cantidad | 10 |
| Tiempo de respuesta | De 1 a 2 min |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 50° a 122 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 10° a 50 °C |