Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: formaldehído
Código de producto. 10059050
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,2 a 5
De 2 a 40
Tipo de tubo:
Formaldehído 0,2/a
Formaldehído 2/a
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de medición Tipo de tubo unitSize
10059050 De 0,2 a 5 Formaldehído 0,2/a paquete de 10
12712517 De 2 a 40 Formaldehído 2/a paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10059050 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6733081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00€
    218.73€ / paquete de 10
    Ahorro 88.27€
    28% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos del detector
Los tubos del detector de vidrio se han llenado con un material portador de reactivos inerte (gel de sílice, óxido de aluminio o silicato de aluminio) impregnado con un reactivo indicador. El reactivo produce una indicación colorimétrica en presencia de un gas, vapor o aerosol concreto. Las concentraciones se pueden leer directamente a partir del cambio de color en la escala impresa del tubo. Los tubos están sellados herméticamente. La mayoría tiene dos años de vida útil (si se almacenan a temperatura ambiente). Disponibles en paquetes de diez.
Nota: Algunas pruebas requieren un pretubo o tubo de comparación además del tubo del detector. Estos tubos se incluyen en caja de 10, lo que reduce el número de tubos del detector. El número real de tubos del detector se indican en los gráficos de pedidos.
Información de órdenes
Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
Especificaciones
Componentes medidos Formaldehído
Rango de humedad De 3 a 15 mg/l
Intervalo de medición De 0,2 a 5
N.º de carreras 10/20
Cantidad 10
Tiempo de respuesta De 1,5 a 3 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 50° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 10° a 40 °C
Tipo de tubo Formaldehído 0,2/a