Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: Dimetilformamida
Código de producto. 10764635
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 10 a 40
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de medición unitSize
10764635 De 10 a 40 paquete de 10
1 options
Código de producto. 10764635 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6718501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    276.51€ / paquete de 10
    Ahorro 51.49€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos del detector
Los tubos del detector de vidrio se han llenado con un material portador de reactivos inerte (gel de sílice, óxido de aluminio o silicato de aluminio) impregnado con un reactivo indicador. El reactivo produce una indicación colorimétrica en presencia de un gas, vapor o aerosol concreto. Las concentraciones se pueden leer directamente a partir del cambio de color en la escala impresa del tubo. Los tubos están sellados herméticamente. La mayoría tiene dos años de vida útil (si se almacenan a temperatura ambiente). Disponibles en paquetes de diez.
Nota:
Algunas pruebas requieren un pretubo o tubo de comparación además del tubo detector. Estos tubos se incluyen en caja de 10 , lo que reduce el número de tubos del detector. El número real de tubos del detector se indican en los gráficos de pedidos.
Información de órdenes
Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
Especificaciones
Componentes medidos Dimetilformamida
Rango de humedad De 3 a 12 mg/l
Intervalo de medición De 10 a 40
N.º de carreras 10
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 3 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 59° a 95 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 15° a 35 °C
Tipo de tubo Dimetilformamida 10/b