Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: Benceno
Código de producto. 12304539
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,5 a 10
De 15 a 420
De 2 a 60
De 5 a 50
Tipo de tubo:
Benceno 0,5/a
Benceno 0,5/c
Benceno 15/a
Benceno 2/a
Benceno 5/b
Rango de humedad:
De 1 a 15 mg/l
De 1 a 30 mg/l
De 3 a 15 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de medición Tipo de tubo Rango de humedad Tamaño de la unidad
12304539 De 5 a 50 Benceno 5/b De 3 a 15 mg/l paquete de 10
10443291 De 15 a 420 Benceno 15/a De 1 a 30 mg/l cada uno
10553802 De 0,5 a 10 Benceno 0,5/a De 3 a 15 mg/l paquete de 10
10430102 De 2 a 60 Benceno 2/a De 1 a 15 mg/l paquete de 5
10743263 De 0,5 a 10 Benceno 0,5/c De 1 a 30 mg/l paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12304539 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6728071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.51€
    149.01€ / paquete de 10
    Ahorro 39.50€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Tubos del detector
Los tubos del detector de vidrio se han llenado con un material portador de reactivos inerte (gel de sílice, óxido de aluminio o silicato de aluminio) impregnado con un reactivo indicador. El reactivo produce una indicación colorimétrica en presencia de un gas, vapor o aerosol concreto. Las concentraciones se pueden leer directamente a partir del cambio de color en la escala impresa del tubo.' Los tubos están sellados herméticamente. La mayoría tiene dos años de vida útil (si se almacenan a temperatura ambiente). Disponibles en paquetes de diez. Nota: Algunas pruebas requieren un pretubo o tubo de comparación además del tubo del detector. Estos tubos se incluyen en caja de 10, lo que reduce el número de tubos del detector. El número real de tubos del detector se indican en los gráficos de pedidos.
Información de órdenes
Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
Especificaciones
Componentes medidos Benceno
Rango de humedad De 3 a 15 mg/l
Intervalo de medición De 5 a 50
N.º de carreras 20
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 8 min
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C
Tipo de tubo Benceno 5/b