Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: Benceno
Código de producto. 10743263
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,5 a 10
De 15 a 420
De 2 a 60
De 5 a 50
Tipo de tubo:
Benceno 0,5/a
Benceno 0,5/c
Benceno 15/a
Benceno 2/a
Benceno 5/b
Rango de humedad:
De 1 a 15 mg/l
De 1 a 30 mg/l
De 3 a 15 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de medición Tipo de tubo Rango de humedad Tamaño de la unidad
10743263 De 0,5 a 10 Benceno 0,5/c De 1 a 30 mg/l paquete de 5
10443291 De 15 a 420 Benceno 15/a De 1 a 30 mg/l cada uno
10553802 De 0,5 a 10 Benceno 0,5/a De 3 a 15 mg/l paquete de 10
10430102 De 2 a 60 Benceno 2/a De 1 a 15 mg/l paquete de 5
12304539 De 5 a 50 Benceno 5/b De 3 a 15 mg/l paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10743263 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 8103691
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Tubos del detector
Los tubos del detector de vidrio se han llenado con un material portador de reactivos inerte (gel de sílice, óxido de aluminio o silicato de aluminio) impregnado con un reactivo indicador. El reactivo produce una indicación colorimétrica en presencia de un gas, vapor o aerosol concreto. Las concentraciones se pueden leer directamente a partir del cambio de color en la escala impresa del tubo.' Los tubos están sellados herméticamente. La mayoría tiene dos años de vida útil (si se almacenan a temperatura ambiente). Disponibles en paquetes de diez. Nota: Algunas pruebas requieren un pretubo o tubo de comparación además del tubo del detector. Estos tubos se incluyen en caja de 10, lo que reduce el número de tubos del detector. El número real de tubos del detector se indican en los gráficos de pedidos.
Información de órdenes
Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
Especificaciones
Componentes medidos Benceno
Rango de humedad De 1 a 30 mg/l
Intervalo de medición De 0,5 a 10
N.º de carreras 20
Cantidad 5
Tiempo de respuesta 20 min
Intervalo de temperatura (imperial) De 41° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 5° a 40 °C
Tipo de tubo Benceno 0,5/c