Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: Acetona
Código de producto. 10212781
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 100 a 12000
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
10212781 De 100 a 12000 paquete de 10
1 options
Código de producto. 10212781 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor CH22901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.72€
    166.41€ / paquete de 10
    Ahorro 58.31€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Tubos del detector
Los tubos del detector de vidrio se han llenado con un material portador de reactivos inerte (gel de sílice, óxido de aluminio o silicato de aluminio) impregnado con un reactivo indicador. El reactivo produce una indicación colorimétrica en presencia de un gas, vapor o aerosol concreto. Las concentraciones se pueden leer directamente a partir del cambio de color en la escala impresa del tubo. Los tubos están sellados herméticamente. La mayoría tiene dos años de vida útil (si se almacenan a temperatura ambiente). Disponibles en paquetes de diez.
Nota:
Algunas pruebas requieren un pretubo o tubo de comparación además del tubo detector. Estos tubos se incluyen en caja de 10 , lo que reduce el número de tubos del detector. El número real de tubos del detector se indican en los gráficos de pedidos.
Información de órdenes
Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
Especificaciones
Descripción Tubos del detector
Componentes medidos Acetona
Para utilizar con (equipo) Draeger Accuro Pump
Tipo Gas Detection Tube
Rango de humedad De 5 a 20 mg/l
Intervalo de medición De 100 a 12000
N.º de carreras 10
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 4 min
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C
Tipo de tubo Acetona 100/b