Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: Dióxido de azufre
Código de producto. 10127390
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,1 a 3
De 0,5 a 25
De 1 a 25
De 20 a 2000
De 50 a 8000
Tipo de tubo:
Dióxido de azufre 0,1/a.
Dióxido de azufre 0,5/a.2
Dióxido de azufre 1/a
Dióxido de azufre 20/a
Dióxido de azufre 50/b
Tiempo de respuesta:
20 min
3 min
De 3 a 6 min.
No aplicable
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de medición Tipo de tubo Tiempo de respuesta Tamaño de la unidad
10127390 De 0,5 a 25 Dióxido de azufre 0,5/a.2 De 3 a 6 min. paquete de 10
10482452 De 50 a 8000 Dióxido de azufre 50/b No aplicable paquete de 10
10153312 De 20 a 2000 Dióxido de azufre 20/a 3 min paquete de 10
10206731 De 1 a 25 Dióxido de azufre 1/a 3 min paquete de 10
10632693 De 0,1 a 3 Dióxido de azufre 0,1/a. 20 min paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10127390 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6728491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.09€
    153.48€ / paquete de 10
    Ahorro 44.61€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Tubos del detector
Los tubos del detector de vidrio se han llenado con un material portador de reactivos inerte (gel de sílice, óxido de aluminio o silicato de aluminio) impregnado con un reactivo indicador. El reactivo produce una indicación colorimétrica en presencia de un gas, vapor o aerosol concreto. Las concentraciones se pueden leer directamente a partir del cambio de color en la escala impresa del tubo. Los tubos están sellados herméticamente. La mayoría tiene dos años de vida útil (si se almacenan a temperatura ambiente). Disponibles en paquetes de diez.
Nota:
Algunas pruebas requieren un pretubo o tubo de comparación además del tubo detector. Estos tubos se incluyen en caja de 10 , lo que reduce el número de tubos del detector. El número real de tubos del detector se indican en los gráficos de pedidos.
Información de órdenes
Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
Especificaciones
Componentes medidos Dióxido de azufre
Rango de humedad 20 mg/l
Intervalo de medición De 0,5 a 25
N.º de carreras 10/20
Cantidad 10
Tiempo de respuesta De 3 a 6 min.
Intervalo de temperatura (imperial) De 59° a 86 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 15 °C a 30 °C
Tipo de tubo Dióxido de azufre 0,5/a.2