Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: Monóxido de carbono
Código de producto. 12806673
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
0,3 al 7 %
1: de 2,5 a 150
2 a 50 ppm
De 10 a 3000
De 5 a 700
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
12806673 0,3 al 7 % paquete de 10
10262531 2 a 50 ppm paquete de 10
10717284 1: de 2,5 a 150 paquete de 10
10476871 De 5 a 700 paquete de 10
10429911 De 10 a 3000 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12806673 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor CH29901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.35€
    159.85€ / paquete de 10
    Ahorro 42.50€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Tubos del detector
Los tubos del detector de vidrio se han llenado con un material portador de reactivos inerte (gel de sílice, óxido de aluminio o silicato de aluminio) impregnado con un reactivo indicador. El reactivo produce una indicación colorimétrica en presencia de un gas, vapor o aerosol concreto. Las concentraciones se pueden leer directamente a partir del cambio de color en la escala impresa del tubo. Los tubos están sellados herméticamente. La mayoría tiene dos años de vida útil (si se almacenan a temperatura ambiente). Disponibles en paquetes de diez.
Nota:
Algunas pruebas requieren un pretubo o tubo de comparación además del tubo detector. Estos tubos se incluyen en caja de 10 , lo que reduce el número de tubos del detector. El número real de tubos del detector se indican en los gráficos de pedidos.
Información de órdenes
Es posible que el intervalo de medición indicado sea mayor para algunos tubos de detección. Llame a Fisher Scientific™ al 1-800-772-6733 para obtener más información.
Especificaciones
Componentes medidos Monóxido de carbono
Para utilizar con (equipo) Accuro Pump or the X-act 5000
Tipo Gas Detection Tube
Rango de humedad 50 mg/l
Intervalo de medición 0,3 al 7 %
N.º de carreras 1
Cantidad 10
Tiempo de respuesta 30 s
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Tipo de tubo Monóxido de carbono 0,3 %/b