Learn More
Dräger™ Smart IR DragerSensors™
Description
- Para la detección de hidrocarburos y dióxido de carbono
- Completamente inmune a la intoxicación
- Funciona en entornos con oxígeno bajo o nulo
- Se puede configurar con varias calibraciones
- Disponible en rangos de detección de 0 a 100 % LEL y de 0 a 100 % Vol.CO 2
Tipo: Smart Ex-IR
- Rango de medición: 0 a 9900 ppm, 0 a 100 % LEL, 0 a 100 % vol.
- Resolución: 100 ppm, 1 % LEL, 1 % Vol.
Tipo: Smart IR-CO 2
- Rango de medición: 0 a 9900 ppm, 0 a 5 % vol.
- Resolución: 100 ppm, 0,01 % vol.
Tipo: Smart IR-CO 2 HC
- Rango de medición: 0 a 9900 ppm, 0 a 100 % vol.
- Resolución: 200 ppm, 0,2 % vol.
Warranty
5 años
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Detector multigases X-am 7000 |
| Tipo | Sensor de repuesto |
| Rango de humedad | Del 10 al 95 % |
| Intervalo de medición | De 0 a 9900 ppm, del 0 al 100 % LEL, del 0 al 100 % vol. |
| Intervalo de presión | De 700 a 1300 hpa |
| Resolución | 100 ppm, 1 % LEL, 1 % vol. |
| Tipos de sensores | Smart Ex-IR sensor |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De -13° a +140 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -25° a +60 °C |
| Garantía | 5 años |