Learn More
Dräger™ Máscara de seguridad ERA
Código de producto. 15169473
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Equipo de respiración de aire comprimido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15169473 Equipo de respiración de aire comprimido cada uno
1 options
Código de producto. 15169473 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor R53070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.25€
    555.55€ / paquete de 1
    Ahorro 136.70€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Mascarilla interior y arnés de silicona de alta calidad
  • Máscara de policarbonato y silicona Panorama Nova
  • Sin correa para el cuello
Certifications
Marcado CE
Specifica
Certificaciones/conformidad EN 136
Tipo de conexión A presión
Tipo de producto Pieza facial
Para utilizar con (aplicación) Suministra aire respirable vital de manera rápida y segura si el oxígeno el contenido baja del 17 % de volumen
Para utilizar con (equipo) Equipo de respiración de aire comprimido
Estilo de arnés Silicona
Material Silicona
Tamaño Medio
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.