Learn More
Dräger™ Sensores PAC™ III
Código de producto. 15155187
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Oxígeno (XS)
Sulfuro de hidrógeno (Xs)
Intervalo de medición:
De 0 a 100
Del 0 al 25 %
Garantía:
3 años
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes medidos Intervalo de medición Garantía Tamaño de la unidad
15155187 Sulfuro de hidrógeno (Xs) De 0 a 100 3 años cada uno
11362080 Oxígeno (XS) Del 0 al 25 % 3 años cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15155187 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6809110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    926.55€
    746.19€ / paquete de 1
    Ahorro 180.36€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Proporcionar respuestas rápidas y precisas a los niveles de gases peligrosos
  • Para su uso con monitores de gases únicos Pac™ III
Especificaciones
Componentes medidos Sulfuro de hidrógeno (Xs)
Rango de humedad Del 10 al 90 %
Intervalo de medición De 0 a 100
Intervalo de presión De 700 a 1300 mbar
Resolución 1
Intervalo de temperatura (imperial) De -4° a +122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +50 °C
Garantía 3 años