Learn More
Dräger™ Sensores PAC™ III
Código de producto. 11362080
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Oxígeno (XS)
Sulfuro de hidrógeno (Xs)
Intervalo de medición:
De 0 a 100
Del 0 al 25 %
Garantía:
3 años
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes medidos Intervalo de medición Garantía unitSize
11362080 Oxígeno (XS) Del 0 al 25 % 3 años cada uno
15155187 Sulfuro de hidrógeno (Xs) De 0 a 100 3 años cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362080 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6809130
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionar respuestas rápidas y precisas a los niveles de gases peligrosos
  • Para su uso con monitores de gases únicos Pac™ III
Especificaciones
Componentes medidos Oxígeno (XS)
Rango de humedad Del 10 al 95 %
Intervalo de medición Del 0 al 25 %
Intervalo de presión De 700 a 1300 mbar
Resolución 0,1%
Intervalo de temperatura (imperial) De -40° a +122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40° a +50 °C
Garantía 3 años