Learn More
Dräger™ Detector de gas único Pac™ 7000
Código de producto. 11960632
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Amoníaco
Cianuro de hidrógeno
Dióxido de carbono
Intervalo de medición:
De 0 a 300
De 0 a 50
Del 0 al 5 %
Tiempo de respuesta:
15 s
20 s
30 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Componentes medidos Intervalo de medición Tiempo de respuesta Tamaño de la unidad
11960632 Dióxido de carbono Del 0 al 5 % 30 s cada uno
10753217 Cianuro de hidrógeno De 0 a 50 15 s cada uno
10440334 Amoníaco De 0 a 300 20 s cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11960632 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 8318975
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Pinza de cocodrilo de acero inoxidable
El detector de gas único compacto y resistente está equipado con una amplia gama de funciones y una vida útil ilimitada del instrumento
Both battery and sensor can be replaced. Various alarm and operating functions (TWA and STEL alarms, bump test interval, etc.) are adjustable for maximum versatility.
  • Concentration display shows all information in form of numerals and symbols, and can be backlit for better readability
  • Continuously displays current measured concentration as well as notice and warning functions; PEAK, TWA, and STEL are easily accessed
  • Notice icon advises user when bump test is required; interval can be adjusted by user
  • Individual operating periods can also be set using adjustable operating timer
  • Chemical- and impact-resistant housing features a protective rubber coating
  • Quick-responding XXS sensors are positioned to allow gas inflow from above and in front
  • Visual, auditory, and vibration alarms notify user when adjustable thresholds have been exceeded; two-tone alarm ensures optimum perception
  • IR interface allows quick data download from internal datalogger; system can be linked to a PC via connecting cradle or E-Cal system (sold separately, call your Fisher Safety Customer Service Representative for details)
  • Operates in a temperature range from approximately -20° to +120°F (-30° to +50°C); relative humidity, 10 to 90%
Información de órdenes
Dimensions (L x W x H): 0.8 x 2.5 x 3.3 in. (2.0 x 6.4 x 8.4cm). Weight: 3.8 oz. (120g).
Certifications
Con clasificación IP65 para protección de entrada. Clasificación UL/cUL como intrínsecamente seguro para su uso en clase I, II, división 1, grupos A, B, C, D, E, F, G, código de temp. T4; ATEX II 1 G EEx ia IIC, T4 o I M 1 EEx ia I, T4. Marca CE.
Especificaciones
Tipos de alarma Sonora, visual y de vibración
Duración de la batería 5500 hr.
Fondo (imperial) 1 in.
Fondo (métrico) 2.5 cm
Componentes medidos Dióxido de carbono
Altura (imperial) 2,5 in
Altura (métrico) 6.4 cm
Rango de humedad 10 to 90%
Clasificación IP IP65
Intervalo de medición Del 0 al 5 %
Intervalo de presión De 700 a 1300 hpa
Resolución 0.1%
Tiempo de respuesta 30 s
Intervalo de temperatura (imperial) -4°F to +104°F
Intervalo de temperatura (métrico) -20° to +40°C
Peso (imperial) 3.8 oz.
Peso (métrico) 106g
Anchura (imperial) 3,3 in
Anchura (métrico) 8.4 cm