Learn More
Dräger™ Sensor de repuesto XXS de oxígeno (O2)
Código de producto. 10387913
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Oxígeno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Componentes medidos Tamaño de la unidad
10387913 Oxígeno cada uno
1 options
Código de producto. 10387913 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6810881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.15€
    434.55€ / paquete de 1
    Ahorro 108.60€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Sensor de repuesto XXS, para su uso con detectores multigases Pac 5500, Pac 7000 y X-am 2000.
  • Intervalo de medición: Del 0 al 30,0 % vol.
  • Resolución: 0,1 % vol.
  • Garantía: 2 años
  • Oxígeno (O2)
Garantía
2 años
Especificaciones
Componentes medidos Oxígeno
Para utilizar con (equipo) Detectores multigases Pac 5500, Pac 7000, X-am 2000
Tipo Sensor de repuesto