Learn More
Dräger™ Sensor de repuesto XXS de dióxido de nitrógeno (NO2)
Código de producto. 12868310
Cambiar vista
Click to view available options
Componentes medidos:
Dióxido de nitrógeno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Componentes medidos Tamaño de la unidad
12868310 Dióxido de nitrógeno cada uno
1 options
Código de producto. 12868310 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6810884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    730.00€
    623.28€ / paquete de 1
    Ahorro 106.72€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Sensor de repuesto XXS, para su uso con detectores multigases Pac 7000 y X-am 5000.
  • Intervalo de medición: De 0 a 50 ppm
  • Resolución: 0,1 ppm
  • Garantía: 2 años
  • Dióxido de nitrógeno (NO2)
Especificaciones
Componentes medidos Dióxido de nitrógeno
Para utilizar con (equipo) Detectores multigases Pac 7000, X-am 5000
Tipo Sensor de repuesto