Learn More
Dräger™ Sensor de repuesto de hidrógeno
Código de producto. 11332080
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0 a 2000
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
11332080 De 0 a 2000 cada uno
1 options
Código de producto. 11332080 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6809185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1665.00€
    1426.64€ / paquete de 1
    Ahorro 238.36€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Para Dräger™ Xam-7000, Pac III, MiniWarn™ y Multiwarn II Monitores
  • Intervalo de detección: 0-2000
  • Detecta; H2
Garantía
1 años
Especificaciones
Componentes medidos Hidrógeno (XS-R)
Rango de humedad Del 10 al 90 %
Intervalo de medición De 0 a 2000
Intervalo de presión De 700 a 1300 mbar
Resolución 1
Intervalo de temperatura (imperial) De -4° a +122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +50 °C
Garantía 1 año