Learn More
Dräger™ Kit indicador de flujo de aire para comprobación de flujo
Código de producto. 10013853
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit indicador de aire
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10013853 Kit indicador de aire cada uno
1 options
Código de producto. 10013853 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6400761
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1688.03€
    1397.76€ / paquete de 1
    Ahorro 290.27€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Includes
Tres ampollas, una boquilla y baterías de NiCd recargables que ofrecen unos 20 minutos de funcionamiento por carga
Genera una columna de humo, haciendo visible la dirección y dispersión de las corrientes de aire, así como su velocidad relativa
Ideal para cualquier aplicación en la que la ventilación controle la salud y la seguridad de los trabajadores, como cabinas de pintura y campanas extractoras. También es una herramienta útil para equilibrar el aire, ajustar las rejillas de ventilación en oficinas e instituciones y realizar estudios de calidad del aire en interiores. Actúa como un detector de fugas utilizando humo para comprobar el flujo de aire fuera de las puertas herméticas y detectando fugas en salas limpias o áreas de contención.
  • La unidad ligera de diseño ergonómico ofrece un manejo sencillo con una sola mano
  • Genera un humo medioambientalmente seguro en ráfagas o en una nube continua
  • Cada ampolla generadora de humo proporciona aproximadamente cinco minutos de humo
Información de órdenes
Mide aproximadamente 11 3/4 x 7 x 2 3/4 in. (300 x 200 x 70 mm) y pesa 171/2 oz. (500 gramos). Los cargadores y las ampollas de repuesto están disponibles por separado. Para el cargador, consulte el cat. n.º 19-130-1060.
Especificaciones
Tipo Kit indicador de aire