Learn More
Dräger™ Soporte de conexión para los detectores de la series Pac™ 1000, 3500, 5500 y 7000
Código de producto. 15120629
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Detectores de gases de la serie Pac 1000, 3500, 5500 y 7000
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15120629 Detectores de gases de la serie Pac 1000, 3500, 5500 y 7000 cada uno
1 options
Código de producto. 15120629 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 8318587
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.20€
    355.52€ / paquete de 1
    Ahorro 73.68€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Includes
Cable USB
Accesorio para detectores de gases de la serie Pac
  • Permite la conexión de cualquier detector Pac al ordenador
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 304,8 × 20,32 × 2,5 cm (10 x 8 x 1 pulg.)
Para utilizar con (equipo) Detectores de gases de la serie Pac 1000, 3500, 5500 y 7000
Tipo Soporte de conexión
Altura (imperial) 1 pulg
Altura (métrico) 2,5 cm
Longitud (imperial) 10 pies
Longitud (métrico) 304,8 cm
Anchura (imperial) 8 pulg
Anchura (métrico) 20,32 cm