Learn More
Dräger™ Chips CMS: Hidrocarburos de petróleo
Código de producto. 12324639
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 100 a 3000
De 20 a 500
Tiempo de respuesta:
De 150 a 330 s
De 30 a 110 segundos
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de medición Tiempo de respuesta Tamaño de la unidad
12324639 De 100 a 3000 De 30 a 110 segundos cada uno
10446301 De 20 a 500 De 150 a 330 s cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Artikelnummer. 12324639 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.41€
    204.71€ / paquete de 1
    Ahorro 47.70€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Adecuado para 10 mediciones de un gas
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Tekniske data
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip CMS de hidrocarburos de petróleo
Rango de humedad De 1 a 30 mg/l
Intervalo de medición De 100 a 3000
Tiempo de respuesta De 30 a 110 segundos
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.