Learn More
Dräger™ Chips CMS: Gases nitrosos
Código de producto. 10158041
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 0,5 a 15
Tiempo de respuesta:
De 40 a 350 s
Rango de humedad:
De 1 a 40 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tiempo de respuesta Rango de humedad Tamaño de la unidad
10158041 De 0,5 a 15 De 40 a 350 s De 1 a 40 mg/l cada uno
1 options
Código de producto. 10158041 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6406060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.84€
    195.91€ / paquete de 1
    Ahorro 374.93€
    65% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Adecuado para 10 mediciones de un gas
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip CMS de gases nitrosos
Rango de humedad De 1 a 40 mg/l
Intervalo de medición De 0,5 a 15
Tiempo de respuesta De 40 a 350 s
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C