Learn More
Dräger™ Chips CMS: MTBE
Código de producto. 12344629
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 10 a 200
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
12344629 De 10 a 200 cada uno
1 options
Código de producto. 12344629 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6406530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    285.42€
    236.01€ / paquete de 1
    Ahorro 49.41€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Adecuado para 10 mediciones de un gas
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip MTBE CMS
Rango de humedad De 1 a 30 mg/l
Intervalo de medición De 10 a 200
Tiempo de respuesta De 90 a 450 s
Intervalo de temperatura (imperial) De 50° a 86 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 30 °C