Learn More
Dräger™ Chips CMS: Fosfina
Código de producto. 12364639
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 1 a 25
De 20 a 500
De 200 a 5000
Tiempo de respuesta:
De 20 a 200 s
De 25 a 220 s
De 50 a 600 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de medición Tiempo de respuesta Tamaño de la unidad
12364639 De 200 a 5000 De 20 a 200 s cada uno
12344639 De 1 a 25 De 50 a 600 s cada uno
12354639 De 20 a 500 De 25 a 220 s cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12364639 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6406500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.80€
    208.70€ / paquete de 1
    Ahorro 50.10€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Adecuado para 10 mediciones de un gas.
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip CMS de fosfina
Rango de humedad De 1 a 30 mg/l
Intervalo de medición De 200 a 5000
Tiempo de respuesta De 20 a 200 s
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C