Learn More
Dräger™ Chips CMS: Chip de formación
Código de producto. 12384649
Cambiar vista
Click to view available options
Rango de humedad:
1 a 40 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Rango de humedad Tamaño de la unidad
12384649 1 a 40 mg/l cada uno
1 options
Código de producto. 12384649 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6406290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.02€
    53.89€ / paquete de 1
    Ahorro 11.13€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Adecuado para 10 mediciones de un gas
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip de formación chip CMS
Rango de humedad 1 a 40 mg/l
Tiempo de respuesta 30 s
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C