Learn More
Dräger™ Chips CMS: Tricloroetileno
Descripción
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Presión del aire | De 700 a 1100 hpa |
| Tipo | Chip CMS de tricloroetileno |
| Rango de humedad | De 1 a 30 mg/l |
| Intervalo de medición | De 5 a 100 |
| Tiempo de respuesta | De 40 a 330 s |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 32 °F a 104 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 40 °C |