Learn More
Dräger™ Chips CMS: Cloruro de metileno
Código de producto. 12334629
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 20 a 400
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
12334629 De 20 a 400 cada uno
1 options
Código de producto. 12334629 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6406510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.45€
    222.62€ / paquete de 1
    Ahorro 46.83€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Adecuado para 10 mediciones de un gas
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip CMS de cloruro de metileno
Rango de humedad De 1 a 30 mg/l
Intervalo de medición De 20 a 400
Tiempo de respuesta De 180 a 600 s
Intervalo de temperatura (imperial) De 50° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 10° a 40 °C