Learn More
Dräger™ Chips CMS: Estireno
Código de producto. 12314649
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 2 a 40
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
12314649 De 2 a 40 cada uno
1 options
Código de producto. 12314649 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6406560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.01€
    243.99€ / paquete de 1
    Ahorro 51.02€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Adecuado para 10 mediciones de un gas
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip CMS de estireno
Rango de humedad De 5 a 30 mg/l
Intervalo de medición De 2 a 40
Tiempo de respuesta De 100 a 550 s
Intervalo de temperatura (imperial) De 41° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 5° a 40 °C