Learn More
Dräger™ Chips CMS: Oxígeno
Código de producto. 10786695
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
Del 1 al 30 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
10786695 Del 1 al 30 % cada uno
1 options
Código de producto. 10786695 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6406490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.18€
    328.45€ / paquete de 1
    Ahorro 67.73€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Especificaciones
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip CMS de oxígeno
Rango de humedad De 1 a 40 mg/l
Intervalo de medición Del 1 al 30 %
Tiempo de respuesta De 100 a 600 s
Intervalo de temperatura (imperial) De 33,8° a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 1 °C a 40 °C