Learn More
Dräger™ Chips CMS: Ozono
Código de producto. 10166004
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de medición:
De 25 a 1000
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de medición Tamaño de la unidad
10166004 De 25 a 1000 cada uno
1 options
Código de producto. 10166004 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 6406430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.31€
    279.19€ / paquete de 1
    Ahorro 37.12€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Adecuado para 10 mediciones de un gas
Suministra automáticamente al analizador los datos de calibración y el intervalo de medición del gas correspondiente.
Especificaciones
Presión del aire De 700 a 1100 hpa
Tipo Chip CMS de ozono
Rango de humedad De 1 a 25 mg/l
Intervalo de medición De 25 a 1000
Tiempo de respuesta De 100 a 600 s
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C